p-(Chlorodiphénylmethyl)anisole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (Chloro(4-methoxyphenyl)methylene)dibenzene, Mmt-Cl
A10545.09 A10545.18 A10545.30
A10545.09EA 51.7 EUR InStock
A10545.09 A10545.18 A10545.30
p-(Chlorodiphénylmethyl)anisole ≥97%
p-(Chlorodiphénylmethyl)anisole
Purity: 97% CAS No.: 14470-28-1 Molecular Formula: C20H17ClO Formula Weight: 308.81 Melting Point: 121-125° Beilstein Reference: 798425
Formule: C₂₀H₁₇ClO
MW: 308,8 g/mol
Point de fusion: 121…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000814
Numéro CAS: 14470-28-1
EINECS: 238-463-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité