4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO146021000EA 734 EUR InStock
ACRO146021000 ACRO146020050 ACRO146020250
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Formule: C₂₁H₁₉ClO₂
MW: 338,8 g/mol
Point de fusion: 121…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008409
Numéro CAS: 40615-36-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 127 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité