Bis(4-fluorophényl)méthane pour la synthèse
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.40056.0010EA 39.9 EUR InStock
8.40056.0010
Bis(4-fluorophényl)méthane pour la synthèse
Bis(4-fluorophényl)méthane
Formule: C₁₃H₁₀F₂
MW: 204,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000360
Numéro CAS: 457-68-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 204.22 g/mol
Boiling Point 265 °C
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité