3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chlorid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
L11745.03 L11745.06
L11745.03EA 34.5 EUR InStock
L11745.03 L11745.06
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chlorid 95%
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chlorid
Purity: 95% CAS No.: 21815-91-8 Molecular Formula: C9H4Cl2OS Formula Weight: 231.10 Melting Point: 111-114° Beilstein Reference: 1309703 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00053069
Formule: C₉H₄Cl₂OS
MW: 231,10 g/mol
Point de fusion: 111…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053069
Numéro CAS: 21815-91-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité