3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chlorid
Synonyms: 3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
019062-5G 019062-1G
FLUO019062-5GEA 0 EUR InStock
FLUO019062-5G FLUO019062-1G
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chlorid
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chlorid
Formule: C₉H₄Cl₂OS
MW: 231,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053069
Numéro CAS: 21815-91-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité