Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12471.06EA 121 EUR InStock
A12471.06 A12471.14 A12471.03
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆O₂S
MW: 178,22 g/mol
Point de fusion: 236…242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051636
Numéro CAS: 6314-28-9
EINECS: 000-000-0
Merck Index: 14,9345
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité