Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
018198-1G 018198-5G
FLUO018198-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018198-1G FLUO018198-5G
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆O₂S
MW: 178,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051636
Numéro CAS: 6314-28-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité