Benzylphosphonate de diéthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
114170250 114171000 114175000
ACRO114170250EA 53.7 EUR InStock
ACRO114170250 ACRO114171000 ACRO114175000
Benzylphosphonate de diéthyle 99%
Benzylphosphonate de diéthyle
Formule: C₁₁H₁₇O₃P
Point d'ébullition: 106…108 °C (1 mmHg)
Densité: 1.09 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009078
Numéro CAS: 1080-32-6
EINECS: 214-097-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité