Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, (H₂O 1-5%) ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Kobayashi's Reagent, NaBArF24
H30014.03 H30014.06 H30014.14
H30014.03EA 169 EUR InStock
H30014.03 H30014.06 H30014.14
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, (H₂O 1-5%) ≥97%
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Purity: 97% CAS No.: 79060-88-1 Molecular Formula: C32H12BF24Na Formula Weight: 886.20 Melting Point: 310° dec. MDL No.: MFCD00043323
Formule: C₃₂H₁₂BF₂₄Na
MW: 886,20 g/mol
Point de fusion: 310 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043323
Numéro CAS: 79060-88-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité