5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt hydrate (BCIP-Na hydrate) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
271462500 271460010 271460500
ACRO271462500EA 123 EUR InStock
ACRO271462500 ACRO271460010 ACRO271460500
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt hydrate (BCIP-Na hydrate) 98%
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt hydrate (BCIP-Na hydrate)
Formule: C₈H₄BrClNNa₂O₄P·xH₂O
MW: 370,43 g/mol (anhy)
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00150468
Numéro CAS: 205926-98-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige to light bleu Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 5 to 9 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité