5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine sel (BCIP (p-toluidine sel), X-Phosphate)
Fournisseur: Molekula
MOLEM41538013EA 0 EUR InStock
MOLEM41538013
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine sel (BCIP (p-toluidine sel), X-Phosphate)
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine sel (BCIP (p-toluidine sel), X-Phosphate)
Formule: C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P
MW: 433,6214 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040636
Numéro CAS: 6578-06-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité