4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2)
Fournisseur: Serva
29670.01 29670.02
SERA29670.01EA 0 EUR InStock
SERA29670.01 SERA29670.02
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2)
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2)
Formule: C₁₀H₇Na₂O₆P
Numéro MDL: MFCD00037614
Numéro CAS: 22919-26-2
EINECS: 245-325-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité