Dibenzyl diisopropylphosphoramidite 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dibenzyl N,N-diisopropylphosphoramidite
B22629.06 B22629.14 B22629.22 B22629.PF
B22629.06EA 96.8 EUR InStock
B22629.06 B22629.14 B22629.22 B22629.PF
Dibenzyl diisopropylphosphoramidite 94%
Dibenzyl diisopropylphosphoramidite
Purity: 95% CAS No.: 108549-23-1 Molecular Formula: C20H28NO2P Formula Weight: 345.43 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 69°(156°F) Physical Form: Liquid Density: 1.030 Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: 130°/0.55mm MDL No.: MFCD00191988
Formule: C₂₀H₂₈NO₂P
MW: 345,43 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (0.55 mmHg)
Densité: 1.030
Point d'éclair: 69 °C (156 °F)
Numéro MDL: MFCD00191988
Numéro CAS: 108549-23-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité