1-Naphtonitrile 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Cyanonaphthalene, Naphthalene-1-carbonitrile
L14498.06 L14498.14
L14498.06EA 35.9 EUR InStock
L14498.06 L14498.14
1-Naphtonitrile 95%
1-Naphtonitrile
Purity: 95% CAS No.: 86-53-3 Molecular Formula: C11H7N Formula Weight: 153.18 Melting Point: 33-38° Boiling Point: 299° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00003866
Formule: C₁₁H₇N
MW: 153,18 g/mol
Point d'ébullition: 299 °C
Point de fusion: 33…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003866
Numéro CAS: 86-53-3
EINECS: 201-679-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité