2-Naphtonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Naphthalene-2-carbonitrile
L03704.06 L03704.14
L03704.06EA 49.5 EUR InStock
L03704.06 L03704.14
2-Naphtonitrile ≥97%
2-Naphtonitrile
Purity: 97% CAS No.: 613-46-7 Molecular Formula: C11H7N Formula Weight: 153.18 Melting Point: 63-67° Boiling Point: 156-158°/12mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016807
Formule: C₁₁H₇N
MW: 153,18 g/mol
Point d'ébullition: 156…158 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 63…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016807
Numéro CAS: 613-46-7
EINECS: 210-344-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité