Naphtalène-1,4-dicarbonitrile 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20248.06 L20248.14
L20248.06EA 107 EUR InStock
L20248.06 L20248.14
Naphtalène-1,4-dicarbonitrile 98+%
Naphtalène-1,4-dicarbonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 3029-30-9 Molecular Formula: C12H6N2 Formula Weight: 178.19 Odour: Odourless Melting Point: 208-212° Beilstein Reference: 1870226 MDL No.: MFCD03093626
Formule: C₁₂H₆N₂
MW: 178,19 g/mol
Point de fusion: 208…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093626
Numéro CAS: 3029-30-9
EINECS: 221-197-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité