4-Fluoro-1-naphtonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B25335.14EA 383 EUR InStock
B25335.14 B25335.03 B25335.06
4-Fluoro-1-naphtonitrile ≥97%
4-Fluoro-1-naphtonitrile
Formule: C₁₁H₆FN
MW: 171,18 g/mol
Point de fusion: 89…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236656
Numéro CAS: 13916-99-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité