4-Fluoro-1-naphtonitrile
Synonyms: 4-Fluoronaphthalene-1-carbonitrile
CFF994.1 004588-1G 004588-5G 004588-25G
CHMPCFF994.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF994.1 FLUO004588-1G FLUO004588-5G FLUO004588-25G
4-Fluoro-1-naphtonitrile
4-Fluoro-1-naphtonitrile
Formule: C₁₁H₆FN
MW: 171,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236656
Numéro CAS: 13916-99-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité