Pyridine-2,6-diyldiméthanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO167550050EA 83 EUR InStock
ACRO167550050 ACRO167551000 ACRO167550250
Pyridine-2,6-diyldiméthanol 98%
Pyridine-2,6-diyldiméthanol
Formule: C₇H₉NO₂
MW: 139,15 g/mol
Point de fusion: 112…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006351
Numéro CAS: 1195-59-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 115 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité