4-[Bis(p-hydroxyphényl)méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-one
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO229835000EA 540 EUR InStock
ACRO229835000 ACRO229831000 ACRO229830250
4-[Bis(p-hydroxyphényl)méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-one
4-[Bis(p-hydroxyphényl)méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-one
Formule: C₁₉H₁₄O₃
MW: 290,32 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001624
Numéro CAS: 603-45-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (110°C, 1 h)
UV Lambda max 480 to 486 nm (in ethanol + 2ml 1N HCl)
Visual transition interval from pH 6.2 (yellow) to pH 8.2 (red-pink)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité