Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-[Bis(p-hydroxyphényl)méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-one

Fournisseur: Molekula

MOLE43244692EA 0 EUR InStock
MOLE43244692
4-[Bis(p-hydroxyphényl)méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-one
4-[Bis(p-hydroxyphényl)méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-one


Formule: C₁₉H₁₄O₃
MW: 290,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001624
Numéro CAS: 603-45-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité