4-[Bis(p-hydroxyphényl)méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-one 84% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
861324-25GEA 91.8 EUR InStock
861324-25G 861324-100G
4-[Bis(p-hydroxyphényl)méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-one 84% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
4-[Bis(p-hydroxyphényl)méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-one
p-Rosolic acid (C.I. 43800) is an acid-baseindicator from the triphenylmethane group. It is also known as aurin and 4-[Bis(4-hydroxyphenyl)methylene]-2,5-cyclohexadienone.
  • p-Rosolic acid has been used to induce cellular stress in HEK293 cells
  • The transition range of p-Rosolic acid is around pH 6,6 to 8,0 (Below this pH range it is yellow and above it red)
Formule: C₁₉H₁₄O₃
MW: 290,32 g/mol
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00001624
Numéro CAS: 603-45-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength 478 - 486 nm
Extinction Coefficient ≥50000
Wavelength 264 - 270 nm
Extinction Coefficient, Acidified Ethanol ≥11000
Carbon Content 66.0 - 90.8 %
Visual Interval, pH 6.6 Yellow-Orange Pass
Visual Interval, pH 8.0 Pink to Red Pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité