4-(Dimethylamino)cinnamaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: p-Dimethylamino-Cinnamaldehyde
115790050 115790250
ACRO115790050EA 97.8 EUR InStock
ACRO115790050 ACRO115790250
4-(Dimethylamino)cinnamaldéhyde 98%
4-(Dimethylamino)cinnamaldéhyde
Formule: C₁₁H₁₃NO
MW: 175.23 g/mol
Point de fusion: 137…142 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00007002
Numéro CAS: 6203-18-5
EINECS: 228-267-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % Hydroquinone
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité