2-Nitrocinnamaldehyde principalement trans 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10308.18EA 191 EUR InStock
A10308.18 A10308.09
2-Nitrocinnamaldehyde principalement trans 98%
2-Nitrocinnamaldehyde
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Point de fusion: 125…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007188
Numéro CAS: 1466-88-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité