Lait en poudre (lait écrémé), en poudre
Fournisseur: PanReac AppliChem
A0830.0500 A0830.1000 A0830.5000
A0830.0500EA 32.7 EUR InStock
A0830.0500 A0830.1000 A0830.5000
Lait en poudre (lait écrémé), en poudre
Lait en poudre (lait écrémé)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 999999-99-4
EINECS: 310-127-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité