Boron trifluoride acetic acid complex (1:2) (∼33% BF₃)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Boron fluoride, acetic acid complex, Boron trifluoride - acetic acid complex, Trifluoroborane compound with acetic acid (1:2)
277220250 277225000
ACRO277220250EA 30.2 EUR InStock
ACRO277220250 ACRO277225000
Boron trifluoride acetic acid complex (1:2) (∼33% BF₃)
Boron trifluoride acetic acid complex (1:2)
Formule: C₄H₈BF₃O₄
MW: 187,91 g/mol
Point d'ébullition: 140…148 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –47 °C
Densité: 1.345 g/cm³
Point d'éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036359
Numéro CAS: 373-61-5
EINECS: 206-768-5
ONU: 1742
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to yellow brown Liquid (May darken on storage)
Assay 33 to 37 % (BF3)
Free acid (CH3COOH) 63 to 67 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité