1,3,2-Benzodioxaborole 50% (p/p) dans le toluène , 98% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H30234.14 H30234.22
H30234.14EA 349 EUR InStock
H30234.14 H30234.22
1,3,2-Benzodioxaborole 50% (p/p) dans le toluène , 98% (poids sec)
1,3,2-Benzodioxaborole
CAS No.: 274-07-7 Molecular Formula: C6H5BO2 Formula Weight: 119.92 Refractive Index: 1.5025 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00005846
Formule: C₆H₅BO₂
MW: 119,92 g/mol
Densité: 0.911
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005846
Numéro CAS: 274-07-7
EINECS: 205-991-5
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité