2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane 50% (p/p) dans l'éthyl acétate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO209010500EA 179 EUR InStock
ACRO209010500
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane 50% (p/p) dans l'éthyl acétate
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane
Formule: C₉H₂₁O₆P₃
MW: 318,19 g/mol
Point d'ébullition: 77,2 °C
Point d'éclair: –5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006583
Numéro CAS: 68957-94-8
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to amber Solution
Assay ≥50 % w/w Solids
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité