Chlorure de (±)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
Fournisseur: Roth Carl
ROTH7212.1EA 74.9 EUR InStock
ROTH7212.1
Chlorure de (±)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
Chlorure de (±)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
Formule: C₇H₁₆ClNO₃
MW: 197,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011904
Numéro CAS: 461-05-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité