Chlorure de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
230280050 230280250 230281000
ACRO230280050EA 45.4 EUR InStock
ACRO230280050 ACRO230280250 ACRO230281000
Chlorure de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium 98%
Chlorure de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
Formule: C₇H₁₆ClNO₃
Point de fusion: 142 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066100
Numéro CAS: 6645-46-1
EINECS: 229-663-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Sulfated ash ≤0.5 %
Specific optical rotation -21° to -24° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité