Hydroxyde de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO241040100EA 164 EUR InStock
ACRO241040100 ACRO241040010 ACRO241040500
Hydroxyde de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium 99+%
Hydroxyde de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
Formule: C₇H₁₅NO₃
MW: 161,20 g/mol
Point de fusion: 208…212 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038747
Numéro CAS: 541-15-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless
Specific optical rotation -29° to -32° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité