Hydroxyde de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11045500EA 78.2 EUR InStock
EHERC11045500
Hydroxyde de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
Hydroxyde de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
Formule: C₇H₁₅NO₃
MW: 161,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038747
Numéro CAS: 541-15-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité