Indométacine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A19910.14 A19910.06 A19910.22
A19910.14EA 178 EUR InStock
A19910.14 A19910.06 A19910.22
Indométacine ≥98%
Indométacine
Purity: 98% CAS No.: 53-86-1 Molecular Formula: C19H16ClNO4 Formula Weight: 357.8 Melting Point: 158-161° Beilstein Reference: 497341 Merck Reference: 14,4968 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00057095
Formule: C₁₉H₁₆ClNO₄
Point de fusion: 158…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057095
Numéro CAS: 53-86-1
EINECS: 200-186-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,4968
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité