Indométacine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14325000EA 85.6 EUR InStock
EHERC14325000
Indométacine
Indométacine
Formule: C₁₉H₁₆ClNO₄
MW: 357,80 g/mol
Numéro MDL: MFCD00057095
Numéro CAS: 53-86-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité