1,3,2-Benzodioxaborole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L14998.14EA 205 EUR InStock
L14998.14 L14998.06
1,3,2-Benzodioxaborole ≥97%
1,3,2-Benzodioxaborole
Formule: C₆H₅BO₂
MW: 119,92 g/mol
Point d'ébullition: 50 °C (50 mmHg)
Point de fusion: 12 °C
Densité: 1,125
Point d'éclair: 2 °C (35 °F)
Numéro MDL: MFCD00005846
Numéro CAS: 274-07-7
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité