Benzo[b]fluoranthène
Fournisseur: Merck
48490.EA 133 EUR InStock
48490.
Benzo[b]fluoranthène
Benzo[b]fluoranthène
Formule: C₂₀H₁₂
Numéro MDL: MFCD00010582
Numéro CAS: 205-99-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité