Benzo[j]fluoranthène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20575000EA 181 EUR InStock
EHERC20575000
Benzo[j]fluoranthène
Benzo[j]fluoranthène
Formule: C₂₀H₁₂
Numéro CAS: 205-82-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité