Benzo[k]fluoranthène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBCR-048REA 251 EUR InStock
PROOBCR-048R
Benzo[k]fluoranthène
Benzo[k]fluoranthène
Formule: C₂₀H₁₂
Numéro MDL: MFCD00046287
Numéro CAS: 207-08-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité