10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
A19204.14 A19204.22 A19204.36
A19204.14EA 37.9 EUR InStock
A19204.14 A19204.22 A19204.36
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine 97%
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine
Purity: 97% CAS No.: 494-19-9 Molecular Formula: C14H13N Formula Weight: 195.27 Odour: Odourless Melting Point: 105-108° Beilstein Reference: 152732 MDL No.: MFCD00005070
Formule: C₁₄H₁₃N
MW: 195,27 g/mol
Point de fusion: 105…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005070
Numéro CAS: 494-19-9
EINECS: 207-787-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité