(2-Aminoéthoxy)(diphényl)borane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
155420050 155420100 155420250
ACRO155420050EA 82.5 EUR InStock
ACRO155420050 ACRO155420100 ACRO155420250
(2-Aminoéthoxy)(diphényl)borane 98%
Diphenylboric acid 2-aminoethyl ester (2-APB)
Formule: C₁₄H₁₆BNO
Point de fusion: 190…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014823
Numéro CAS: 524-95-8
EINECS: 208-366-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 194 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité