(2-Aminoéthoxy)(diphényl)borane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16606.06 A16606.14
A16606.06EA 89.3 EUR InStock
A16606.06 A16606.14
(2-Aminoéthoxy)(diphényl)borane 98%
Diphenylboric acid 2-aminoethyl ester (2-APB)
Purity: 98% CAS No.: 524-95-8 Molecular Formula: C14H16BNO Formula Weight: 225.10 Melting Point: 187-190° Beilstein Reference: 2942273
Formule: C₁₄H₁₆BNO
Point de fusion: 187…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014823
Numéro CAS: 524-95-8
EINECS: 208-366-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité