(2-Aminoéthoxy)(diphényl)borane
Fournisseur: Roth Carl
ROTH9920.1EA 67.9 EUR InStock
ROTH9920.1 ROTH9920.2
(2-Aminoéthoxy)(diphényl)borane
(2-Aminoéthoxy)(diphényl)borane
Formule: C₁₄H₁₆BNO
MW: 225,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014823
Numéro CAS: 524-95-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité