1,4-Dichlorophtalazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H33295.06EA 169 EUR InStock
H33295.06 H33295.03
1,4-Dichlorophtalazine ≥98%
1,4-Dichlorophtalazine
Formule: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,04 g/mol
Point de fusion: 164…166 °C
Numéro MDL: MFCD00006909
Numéro CAS: 4752-10-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité