L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione 98%, pure
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: NSC 5064, Luminol, 5-Amino-2,3-Dihydro-1,4-Phthalazinedione, 5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
153850050 153850250 153850010 153851000
ACRO153850050EA 91.3 EUR InStock
ACRO153850050 ACRO153850250 ACRO153850010 ACRO153851000
5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione 98%, pure
5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione
Formule: C₈H₇N₃O₂
MW: 177.16 g/mol
Point de fusion: 319…320 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006890
Numéro CAS: 521-31-3
EINECS: 208-309-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Solubility (2 % in 1 N NaOH) Clear yellow to yellow-green
Titration excess NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité