5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
54570-2 54570-3
BMOL54570-2EA 0 EUR InStock
BMOL54570-2 BMOL54570-3
5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione
5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione
Formule: C₈H₇N₃O₂
Numéro MDL: MFCD00006890
Numéro CAS: 521-31-3
EINECS: 208-309-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité