5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione
Fournisseur: Molekula
Synonyms: NSC 5064
MOLEM19611311EA 0 EUR InStock
MOLEM19611311
5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione
5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione
Formule: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006890
Numéro CAS: 521-31-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité