2,3-Dihydrophtalazine-1,4-dione 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,3-Dihydrophthalazine-1,4-dione
131061000 131060250
ACRO131061000EA 86.1 EUR InStock
ACRO131061000 ACRO131060250
2,3-Dihydrophtalazine-1,4-dione 99%
2,3-Dihydrophtalazine-1,4-dione
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006888
Numéro CAS: 1445-69-8
EINECS: 215-893-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 % (On dried substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité