Phtalazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12270.14EA 219 EUR InStock
A12270.14 A12270.06
Phtalazine ≥98%
Phtalazine
Formule: C₈H₆N₂
MW: 130,15 g/mol
Point d'ébullition: 317 °C
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006908
Numéro CAS: 253-52-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité