Phtalazine
Fournisseur: Molekula
MOLE70475097-5GEA 0 EUR InStock
MOLE70475097-5G
Phtalazine
Phtalazine
Formule: C₈H₆N₂
MW: 130,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006908
Numéro CAS: 253-52-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité