1-Chloro-4-phenylphthalazine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33125.03 H33125.06
H33125.03EA 112 EUR InStock
H33125.03 H33125.06
1-Chloro-4-phenylphthalazine 96%
1-Chloro-4-phenylphthalazine
Purity: 96% CAS No.: 10132-01-1 Molecular Formula: C14H9ClN2 Formula Weight: 240.69 Melting Point: 158-159° MDL No.: MFCD00524786
Formule: C₁₄H₉ClN₂
Point de fusion: 158…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00524786
Numéro CAS: 10132-01-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité